Få mere at vide
Natriumthiosulfat, 0,1N standardiseret opløsning
Artikelnummer. 11323787
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
20 L
Pakningsstørrelse:
1 L
20 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11323787 20 L 20 L
11303787 1 L 1 L
11313787 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11323787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035645.M4
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7772-98-7 ∣ Na2O3S2 ∣ 158,10 g/mol
Natriumthiosulfat, 0,1N standardiseret opløsning, anvendes i volumetrisk analyse til at estimere koncentrationen af visse forbindelser i opløsning (brintoverilte) samt klorindholdet i blegepulver og vand. Det anvendes som titrant i iodometri.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7772-98-7
Molekylær formel Na2O3S2
Molekylvægt (g/mol) 158.10
MDL nummer MFCD00003499
InChI nøgle AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate
Fysisk form Væske
Mængde 20 L
Udseende Klar væske
Damptryk 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C
Opløselighedsinformation Umulig at blande med alkohol.
IUPAC navn dinatriumsulfanidsulfonat
Formel vægt 158.1
Grad Ubedømt
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Sodium thiosulphate: 1.58%; Water: 98.42%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.