Få mere at vide
Natriumthiosulfat, 0,1N standardiseret opløsning
Beskrivelse
Natriumthiosulfat, 0,1N standardiseret opløsning bruges i volumetrisk analyse til at estimere koncentrationen af visse forbindelser i opløsning (brintoverilte) samt klorindhold i blegepulver og vand. Det bruges som titrant i jodometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium thiosulfate |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 L |
| Opløselighedsinformation | Umulig at blande med alkohol. |
| IUPAC navn | dinatriumsulfanidsulfonat |
| Formel vægt | 158.1 |
| Grad | Ungraded |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Sodium thiosulphate: 1.58%; Water: 98.42% |
| Udseende | Klar væske |
| Damptryk | 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C |