Få mere at vide
Natriumthiosulfat, 0,1 M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11953243
Mængde:
1 L
10 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
Artikelnummer. 11953243
Brand: Chem-Lab CL05.1429.9010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som redox titrant iflg ASTM D-1159 standarder. Natriumthiosulfat, 0,1 M, Chem-Lab er en opløsning af 24,8148 g Na 2 S 2 O 3 ·5H 2 O pr. 1 L H 2 O. Det er en uorganisk forbindelse med en fremragende holdbarhed til brug i jodometri, især til klorbestemmelse.
Thiosulfatanionen reagerer støkiometrisk med jod i vandig opløsning. På grund af den kvantitative karakter af denne reaktion anvendes natriumthiosulfat som en redoxtitrant i volumetrisk analyse og er en komponent i jod-ur-eksperimenter. Det kan bruges til at måle iltindholdet i vand og til at estimere koncentrationen af visse forbindelser i opløsning (brintoverilte, klor). Det har også mange medicinske anvendelser.
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-17-7, 7732-18-5
Molekylær formel H10Na2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 248.172
InChI nøgle PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium Thiosulfate Pentahydrate
Smeltepunkt 48.3°C
Fysisk form Væske
Mængde 10 L
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 248.18g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.1mol/L
Tæthed 1.00g/mL