Få mere at vide
Natriumthiosulfat, 0,1M/l opløsning, Scharlab
Artikelnummer. 11388584
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388584 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 11388584 Leverandør Scharlab Leverandørnr. SO07311000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00 DKK
    123.77 DKK / 1 L
    Spare 2.23 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anvendes i analytisk kemi som titrant i volumetrisk analyse og som reduktionsmiddel.
Denne volumetriske opløsning blev kontrolleret ved hjælp af potentiometriske metoder under anvendelse af Scharlaus kaliumiodat volumetriske standard. Scharlaus volumetriske standarder er direkte sporbare til standardreferencematerialerne fra NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ).
  • Molekylformel: Na 2 S 2 O 3•5H2O
  • Molmasse: 248,18 g/mol
  • CAS: 10102-17-7
  • EIN ECS nr.: 231-867-5
  • Faktor: 0,999 1,–001
Tekniske data
CAS 10102-17-7
Fysisk form Løsning
Mængde 1 L
Molekylær formel H10Na2O8S2
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
InChI nøgle PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
Molekylvægt (g/mol) 248.172
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Formel vægt 248,18 g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.1mol/L
Tæthed ∼1,004 g/cm3