Få mere at vide
Natriumthiosulfat, 0,1 N standardopløsning, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4258723 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
Artikelnummer. 10173600
Brand: Thermo Scientific Acros 124270010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens, volumetrisk standardopløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate
CAS 7772-98-7, 7732-18-5
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Molekylær formel Na2O3S2
Lineær formel Na2S2O3
MDL nummer MFCD00003499
Merck Index 15, 8821
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
InChI nøgle AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$1^{6}-sulfan
Molekylvægt (g/mol) 158.10
PubChem CID 24477
Formel vægt 158.11
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.0950 to 0.1050N (20°C)
Emballage Plastflaske