Få mere at vide
Natriumthiosulfat, 0,1 N standardopløsning
Artikelnummer. 10173600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10173600 1 L Plastflaske 1 L
11944231 2.5 L Plastflaske 2.5 L
13468338 25 L Plast tromle 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10173600 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 124270010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00 DKK
    297.65 DKK / 1 L
    Spare 43.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens, volumetrisk standardopløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate
CAS 7772-98-7, 7732-18-5
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Molekylær formel Na2O3S2
Lineær formel Na2S2O3
MDL nummer MFCD00003499
Merck Index 15, 8821
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
InChI nøgle AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$1^{6}-sulfan
Molekylvægt (g/mol) 158.10
PubChem CID 24477
Formel vægt 158.11
Grad Ungraded
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.0950 to 0.1050N (20°C)
Emballage Plastflaske