Få mere at vide
Natriumthiosulfat, 0,01N Standardiseret opløsning
Artikelnummer. 11353777
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
20 L
Pakningsstørrelse:
20 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353777 4 L 4 L
11363777 1 L -
11343777 20 L 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11353777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035643.K7
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158,10 g/mol
Natriumthiosulfat, 0,01N standardiseret opløsning bruges i volumetrisk analyse til at estimere koncentrationen af visse forbindelser i opløsning (brintoverilte) samt klorindhold i blegepulver og vand. Det bruges som titrant i jodometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7772-98-7
Molekylær formel Na2O3S2
Molekylvægt (g/mol) 158.10
MDL nummer MFCD00003499
InChI nøgle AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
IUPAC navn disodium; dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate
Navn note Standardiseret løsning
Lineær formel Na2S2O3
Koncentration 0.01N
Opløselighedsinformation Umulig at blande med alkohol.
Formel vægt 158.1
Mængde 4 L
Fysisk form Væske