Få mere at vide
Natriumthiosulfat, 0,01 M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11915517
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11915517 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 11915517 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL05.1428.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00 DKK
    135.08 DKK / 1 L
    Spare 47.92 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Anvendes som redoxtitrant i jodometri til TMAR-klorbestemmelse iht. SERES. Natriumthiosulfat, 0,01 M, Chem-Lab er en opløsning af 2,482 g Na 2 S 2 O 3 ·5H 2 O pr. 1 L H 2 O. Det er en uorganisk forbindelse med en fremragende holdbarhed.
Thiosulfatanionen reagerer støkiometrisk med jod i vandig opløsning. På grund af den kvantitative karakter af denne reaktion anvendes natriumthiosulfat som en redoxtitrant i volumetrisk analyse og er en komponent i jod-ur-eksperimenter. Det kan bruges til at måle iltindholdet i vand og til at estimere koncentrationen af visse forbindelser i opløsning (brintoverilte, klor). Det har også mange medicinske anvendelser.
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium Thiosulfate Pentahydrate
Smeltepunkt 48,3 °C
CAS 10102-17-7, 7732-18-5
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Molekylær formel H10Na2O8S2
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
Opløselighedsinformation Vandopløselig
InChI nøgle PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
Molekylvægt (g/mol) 248.172
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Formel vægt 248,18 g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.01mol/L
Tæthed 1.00g/mL