Få mere at vide
Natriumthiophosphathydrat
Descrizione
Natriumthiofosfat hydrat anvendes i thiosulfatassisteret syntese af forskellige diamine-CuCN-komplekser. I analytisk kemi anvendes det som titrant i iodometri. Det anvendes som anionisk surfaktant i farmaceutiske præparater for at hjælpe med spredning og som modgift mod cyanidforgiftning. Det anvendes til afklorering af postevand samt til at opretholde klorniveauet i svømmebassiner og akvarier. Det spiller en vigtig rolle i guldudvindingen. Det bruges også i alkylationsreaktionen til fremstilling af Bunte-salte, dvs. S-alkylthiosulfonater, som anvendes i syntesen af thioglykolsyre.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Sodium thiophosphate hydrate |
| Smeltepunkt | 53 °C til 58 °C |
| Farve | Grøn til hvid |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 25 g |
| Merck Index | 14,8693 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 179,93 (Vandfri) |
| Grad | Ubedømt |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.