Få mere at vide
Natriumthiophosphathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418670
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418670 5 g 5g
11428670 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418670 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 056146.06
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 10489-48-2 | Na3O3PS | 180.00 g/mol
Natriumthiophosphathydrat bruges i thiosulfat-assisteret syntese af en række diamin-CuCN-komplekser. I analytisk kemi bruges det som en titrant i jodometri. Det finder anvendelse som et anionisk overfladeaktivt stof i farmaceutiske præparater for at hjælpe med dispergering og en modgift mod cyanidforgiftning. Det bruges til deklorering af postevand samt til at opretholde klorniveauet i svømmebassiner og akvarier. Det spiller en vigtig rolle i guldudvinding. Det bruges også i alkyleringsreaktionen til fremstilling af Bunte-salte, dvs. S-alkylthiosulfonater, som finder anvendelse i syntesen af thioglycolsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10489-48-2
Molekylær formel Na3O3PS
Molekylvægt (g/mol) 180.00
MDL nummer MFCD00041513
InChI nøgle RIFYBBXGYKFBFC-UHFFFAOYSA-K
Synonym sodium thiophosphate hydrate, sodium phosphorothioate hydrate, sodium thiophosphate tribasic hydrate, trisodium hydrate thiophosphate, trisodium hydrate phosphorothioate, sodium phosphorothioate-water 3/1/1, sodium thiophosphate tribasic: hydrate
PubChem CID 53442939
IUPAC navn trinatrium;thiophosphat;hydrat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiophosphate hydrate
Smeltepunkt 53°C to 58°C
Farve Grøn til hvid
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 5 g
Merck Index 14,8693
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 179.93 (Anhydrous)