Få mere at vide
Sodium thiophenolate, 90%
Artikelnummer. 11995751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11995751 50 g Glass bottle 50g
11985751 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11995751 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436260500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 930-69-8 | C6H5NaS | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 930-69-8
Molekylær formel C6H5NaS
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD00066460
InChI nøgle RZWQDAUIUBVCDD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thiophenolate, sodium thiophenoxide, sodium benzenethiolate, benzenethiol, sodium salt, sodium thiophenylate, sodium phenylthiolate, thiophenol sodium salt, unii-75gf5o2o8y, benzenethiol sodium salt, benzenethiol, sodium salt 1:1
PubChem CID 4110039
IUPAC navn sodium;benzenethiolate
SMIL [Na+].[S-]C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiophenolate
Smeltepunkt >300.0°C
Farve Beige to White
Fysisk form Powder
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 88% min. (Iodimetry)
Lineær formel C6H5SNa
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 132.16
Procent renhed 90%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium thiophenolate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.