Få mere at vide
Sodium Thiomethoxide-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Thiomethoxide-d3 |
| CAS | 67612-77-5 |
| Molekylær formel | CD3NaS |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1/i1D3; |
| SMIL | [2H]C([2H])(S[Na])[2H] |
| IUPAC navn | sodium methanethiolate-d3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 73.1 |
| Formel vægt | 73 |