Få mere at vide
Sodium thiomethoxide, 95%, pure
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium thiomethoxide |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 94 to 106% (Iodimetry) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3SNa |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | sodium thiomethoxide, sodium methanethiolate, sodium thiomethylate, methyl mercaptan sodium salt, methanethiol sodium salt, sodiumthiomethoxide, methanethiol, sodium salt, sodiummethanethiolate, sodium methyl mercaptide, methylsulfanyl sodium |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: freely soluble. |
| IUPAC navn | natrium; methanethiolat |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium thiomethoxide
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.