Få mere at vide
Natriumthiomethoxid, 95%, rent
Artikelnummer. 10361044 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10361044 1 g Glasflaske 1g
10043710 5 g Glasflaske 5g
10217223 25 g Glasflaske 25g
11955741 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10361044 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305710010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5188-07-8 | CH3NaS | 70,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5188-07-8
Molekylær formel CH3NaS
Molekylvægt (g/mol) 70.09
MDL nummer MFCD00174316
InChI nøgle RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4378561
SMIL C[S-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiomethoxide
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94 to 106% (Iodimetry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3SNa
Mængde 1 g
Synonym sodium thiomethoxide, sodium methanethiolate, sodium thiomethylate, methyl mercaptan sodium salt, methanethiol sodium salt, sodiumthiomethoxide, methanethiol, sodium salt, sodiummethanethiolate, sodium methyl mercaptide, methylsulfanyl sodium
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble.
IUPAC navn natrium; methanethiolat
Formel vægt 70.09
Procent renhed 95%
Grad Ren
Fysisk form Pulver