Få mere at vide
Sodium thiomethoxide, 95%, pure
Artikelnummer. 10217223 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10217223 25 g Glasflaske 25g
10361044 1 g Glasflaske 1g
10043710 5 g Glasflaske 5g
11955741 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10217223 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305710250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5188-07-8 | CH3NaS | 70.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5188-07-8
Molekylær formel CH3NaS
Molekylvægt (g/mol) 70.09
MDL nummer MFCD00174316
InChI nøgle RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4378561
SMIL C[S-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiomethoxide
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94 to 106% (Iodimetry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3SNa
Mængde 25 g
Synonym diethyl 1-tetradecanephosphonate, diethyl 1-tetradecylphosphonate, diethyl tetradecylphosphonate, acmc-20al9h, diethyl tetradecane-1-phosphonate, tetradecylphosphonic acid diethyl ester, tetradecyl-phosphonic acid diethyl ester, 1-tetradecanephosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, tetradecyl-, diethyl ester
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble.
IUPAC navn natriummethylsulfanid
Formel vægt 70.09
Procent renhed 95%
Grad Ren
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium thiomethoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.