Få mere at vide
Natriumthiomethoxid, 90+%, teknisk
Artikelnummer. 17281336 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17281336 100 g
17251336 1 g
17261336 5 g
17271336 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17281336 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469891000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 5188-07-8 | CH3NaS | 70,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5188-07-8
Molekylær formel CH3NaS
Molekylvægt (g/mol) 70.08
InChI nøgle RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn natriummethylsulfanid
SMIL [Na+].C[S-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiomethoxide
Analyseprocentområde 90+%
Lineær formel CH3SNa
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: letopløselig.
Formel vægt 70.09
Grad Teknisk