Få mere at vide
Natriumthiomethoxid, 90+%, teknisk, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17261336 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 17261336
Brand: Thermo Scientific Acros 469890050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5188-07-8 | CH3NaS | 70.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5188-07-8
Molekylær formel CH3NaS
Molekylvægt (g/mol) 70.08
InChI nøgle RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn natriummethylsulfanid
SMIL [Na+].C[S-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiomethoxide
Analyseprocentområde 90+%
Lineær formel CH3SNa
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: freely soluble.
Formel vægt 70.09
Grad Teknisk