Få mere at vide
Natriumthiomethoxid, 90+%, teknisk
Artikelnummer. 17251336 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17251336 1 g
17261336 5 g
17271336 25 g
17281336 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17251336 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469890010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.00 DKK
    279.11 DKK / 1g
    Spare 8.89 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5188-07-8 | CH3NaS | 70,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5188-07-8
Molekylær formel CH3NaS
Molekylvægt (g/mol) 70.08
InChI nøgle RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn natriummethylsulfanid
SMIL [Na+].C[S-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiomethoxide
Analyseprocentområde 90+%
Lineær formel CH3SNa
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: freely soluble.
Formel vægt 70.09
Grad Teknisk