Få mere at vide
Natriumthiocynat, TRC
Artikelnummer. 30003416
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30003416 25 g
1 options
Artikelnummer. 30003416 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS67363525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Thiocyanate
CAS 540-72-7
Molekylær formel C N S . Na
Mængde 25 g
Synonym Thiocyanic acid, sodium salt (1:1), Sodium isothiocyanate (7CI), Thiocyanic acid, sodium salt (8CI,9CI), Haimased, Scyan, Sodium rhodanate, Sodium rhodanide, Sodium sulfocyanate, Sodium sulfocyanide, Sodium thiocyanate, Sodium thiocyanide
InChI formel InChI=1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
SMIL [Na+].[S-]C#N
IUPAC navn natrium; Thiocyanat
Molekylvægt (g/mol) 81.07
Formel vægt 80.9649