Få mere at vide
Sodium Thiocyanate, Supelco™
Artikelnummer. 15897500
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15897500 2.5 kg 2.5kg
15814890 25 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15897500 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1066272500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
EMPLURA™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-72-7
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Thiocyanate
Smeltepunkt 308°C
Mængde 2.5 kg
MDL nummer MFCD00011123
Synonym Sodium thiocyanate, Sodium sulfocyanide, Sodium thiocyanate
Molekylvægt (g/mol) 81.07
Grad Research
Tæthed 1.74 g/cm3 at 20°C