Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Thiosulphate |
| Emballage | Bottle |
| CAS | 57-55-6 |
| Molekylær formel | C3H8O2 |
| Koncentration | 1M (1N) |
| InChI nøgle | DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC(CO)O |
| IUPAC navn | propane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 76.095 |
| PubChem CID | 1030 |
| Vis mere |