Få mere at vide
Natriumthiocyanatopløsning 0,05 mol/L, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12973624 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12973624 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12973624 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 310 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.00 DKK
    361.73 DKK / 1000ml
    Spare 88.27 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Thiosulphate
Emballage Flaske
CAS 57-55-6
Molekylær formel C3H8O2
Koncentration 0.05 M
InChI nøgle DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(CO)O
IUPAC navn propan-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 76.095
PubChem CID 1030
Mængde 1000 mL
ChEBI CHEBI:16997