Få mere at vide
Sodium Thiocyanate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15508194 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15508194 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Artikelnummer. 15508194 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 393801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Thiocyanate
CAS 540-72-7
Fysisk form Crystals
Mængde 500 g
Molekylær formel CNNaS
MDL nummer MFCD00011123
Synonym sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
InChI nøgle VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].[S-]C#N
IUPAC navn sodium;thiocyanate
Molekylvægt (g/mol) 81.07
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
Formel vægt 81.07
Grad BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Emballage Poly Bottle
Specifik vægtfylde 1L = 1.00kg