Tekniske data
| Smeltepunkt | 287 °C |
| CAS | 540-72-7 |
| Farve | Hvid |
| pH | 5,5 til 7,5 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | CNNaS |
| MDL nummer | MFCD00011123 |
| Synonym | sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased |
| InChI nøgle | VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium thiocyanate
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.