Få mere at vide
Natriumthiocyanat, ACS, 98,0% min
Artikelnummer. 11387718
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387718 500 g 500g
11377718 100 g 100g
11367718 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033388.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 540-72-7 ∣ CNNaS ∣ 81,07 g/mol
Natriumthiocyanat bruges som en forløber til syntese af lægemidler og specialkemikalier. Det bruges til at fremstille alkylthiocyanater ved at reagere med alkylhalogenider. Det er involveret nukleofile substitutionsreaktioner med faseoverførselskatalysatorer. Det er et almindeligt laboratoriereagens, der bruges til at teste tilstedeværelsen af Fe 3+ ioner. Det fungerer som et roterende opløsningsmiddel for polyacrylonitril i fiberindustrien, fotografisk stabilisator, korrosionsinhibitor, polymerstabilisator og hærdningsaccelerator til cement- og betonblandinger. Yderligere bruges det også til både krystallisation og oprensning af proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-72-7
Molekylær formel CNNaS
Molekylvægt (g/mol) 81.07
MDL nummer MFCD00011123
InChI nøgle VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
SMIL [Na+].[S-]C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiocyanate
Smeltepunkt 287 °C
Navn note Til analyse ACS
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller og/eller Chunks
Mængde 500 g
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Udseende Hvide krystallinske/stykker
Analyseprocentområde 98% min.
Tæthed 1,74 g/cm3 ved 20 °C
Beilstein 3594965
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, acetone, alkohol. Opløseligt i vand, acetone, alkoholer og ammoniak.
IUPAC navn natrium; thiocyanat
Formel vægt 81.07
Procent renhed ≥98%
Grad ACS