Få mere at vide
Natriumthiocyanat, ACS, 98,0% min
Artikelnummer. 11377718
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377718 100 g 100g
11387718 500 g 500g
11367718 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033388.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 540-72-7 | CNNaS | 81,07 g/mol
Natriumthiocyanat bruges som en forløber til syntese af lægemidler og specialkemikalier. Det bruges til at fremstille alkylthiocyanater ved at reagere med alkylhalogenider. Det er involveret nukleofile substitutionsreaktioner med faseoverførselskatalysatorer. Det er et almindeligt laboratoriereagens, der bruges til at teste tilstedeværelsen af Fe 3+ ioner. Det fungerer som et roterende opløsningsmiddel for polyacrylonitril i fiberindustrien, fotografisk stabilisator, korrosionsinhibitor, polymerstabilisator og hærdningsaccelerator til cement- og betonblandinger. Yderligere bruges det også til både krystallisation og oprensning af proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-72-7
Molekylær formel CNNaS
Molekylvægt (g/mol) 81.07
MDL nummer MFCD00011123
InChI nøgle VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
SMIL [Na+].[S-]C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiocyanate
Smeltepunkt 287°C
Navn note For analysis ACS
Farve Hvid
Fysisk form Crystals and/or Chunks
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98% min.
Beilstein 3594965
Opløselighedsinformation Soluble in water,acetone,alcohol.Soluble in water,acetone,alcohols and ammonia.
IUPAC navn natrium; thiocyanat
Formel vægt 81.07
Grad ACS
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Udseende White crystalline/chunks
Tæthed 1.74 g/cm3 at 20°C