Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium thiocyanate |
| Smeltepunkt | 287,0 °C |
| Navn note | 98% |
| Farve | Hvid |
| pH | 5,5 til 7,5 (5% sol ved 20 °C) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper |
| Mængde | 250 g |
| Tab ved tørring | 2,5% maksimalt. |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (på tørret stof) (Argentometri) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium thiocyanate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.