Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium thiocyanate |
| Smeltepunkt | 287,0 °C |
| Navn note | 98% |
| Farve | Hvid |
| pH | 5,5 til 7,5 (5% sol ved 20 °C) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper |
| Mængde | 2.5 kg |
| Tab ved tørring | 2,5% maksimalt. |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (på tørret stof) (Argentometri) |
| Vis mere |