Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium thiocyanate |
| Smeltepunkt | 287,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 98% min. (Argentometry) |
| Lineær formel | NaSCN |
| Fieser | 01,1105 |
| Merck Index | 15, 9480 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 1390g/L (21°C). Other solubilities: soluble in alcohol, freely soluble in acetone |
| Vis mere |