Få mere at vide
Natriumthiocyanat, 98+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10063923 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10063923 100 g Plastflaske 100g
10229370 5 g Glasflaske 5g
10667221 500 g Plastflaske 500g
10228193 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10063923 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 419671000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.06 DKK
    214.65 DKK / 100g
    Spare 23.41 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 540-72-7 | CNNaS | 81,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-72-7
Molekylær formel CNNaS
Molekylvægt (g/mol) 81.07
MDL nummer MFCD00011123
InChI nøgle VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
SMIL [Na+].[S-]C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiocyanate
Smeltepunkt 287,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 100 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 98% min. (Argentometri)
Lineær formel NaSCN
Fieser 01,1105
Merck Index 15, 9480
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1390 g/L (21 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, frit opløselig i acetone
IUPAC navn natrium; thiocyanat
Formel vægt 81.07
Procent renhed ≥98%
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium thiocyanate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium thiocyanate