Få mere at vide
Sodium Thiocyanate, ≥98%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11406841 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11406841 100 g
11416841 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406841 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219877180
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 540-72-7
Molekylær formel CNNaS
Molekylvægt (g/mol) 81.07
MDL nummer MFCD00011123
InChI nøgle VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
IUPAC navn natriumcyanosulfanid
SMIL [Na+].[S-]C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Thiocyanate
Mængde 100 g
Analyseprocentområde ≥98%
Formel vægt 81.1
Grad ACS-reagens