Få mere at vide
Sodium Thiocyanate, 98 to 102% (titration), Reagent Grade, Honeywell™
Shop alle Solstice Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium thiocyanate |
| Smeltepunkt | 308°C |
| Farve | Colorless |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 3 kg |
| Lineær formel | NaSCN |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3594965 |
| IUPAC navn | sodium;thiocyanate |
| Formel vægt | 81.07g/mol |
| Vis mere |