Få mere at vide
Natriumthiocyanat, 96%
Description
En forbindelse, der bruges til at omdanne alkylhalogenider til de tilsvarende alkylthiocyanater. Undergår nukleofile substitutionsreaktioner med faseoverførselskatalysatorer. Sølvthiocyanat kan også bruges, udfældningen af uopløselige sølvhalogenider hjælper med at forenkle oparbejdningen. Behandling af isopropylbromid med natriumthiocyanat i en varm ethanolisk opløsning giver isopropylthiocyanat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
forbindelse, der bruges til at omdanne alkylhalogenider til de tilsvarende alkylthiocyanater. Undergår nukleofile substitutionsreaktioner med faseoverførselskatalysatorer. Sølvthiocyanat kan også bruges, udfældningen af uopløselige sølvhalogenider hjælper med at forenkle oparbejdningen. Behandling af isopropylbromid med natriumthiocyanat i en varm ethanolisk opløsning giver isopropylthiocyanat.
Opløselighed Opløseligt i vand (1250g/L), alkohol
og acetone.
Noter
Hygroskopisk, beskytter mod fugt og vand. Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sodium thiocyanate |
| Smeltepunkt | 287 °C |
| Tæthed | 1.74 |
| pH | 6 til 8 |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 5000 g |
| Beilstein | 3594965 |
| Følsomhed | Hygroskopisk; Lysfølsom |
| Merck Index | 14,9327 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (1250 g/L), alkohol og acetone. |
| Show More |