Få mere at vide
Natriumthiocyanat, 96%
Artikelnummer. 11473834
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473834 1000 g 1000g
11483834 250 g 250g
11493834 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473834 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11867.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    586.58 DKK
    527.65 DKK / 1000g
    Spare 58.93 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 540-72-7 | CNNaS | 81,07 g/mol
En forbindelse, der bruges til at omdanne alkylhalogenider til de tilsvarende alkylthiocyanater. Undergår nukleofile substitutionsreaktioner med faseoverførselskatalysatorer. Sølvthiocyanat kan også bruges, udfældningen af uopløselige sølvhalogenider hjælper med at forenkle oparbejdningen. Behandling af isopropylbromid med natriumthiocyanat i en varm ethanolisk opløsning giver isopropylthiocyanat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser En
forbindelse, der bruges til at omdanne alkylhalogenider til de tilsvarende alkylthiocyanater. Undergår nukleofile substitutionsreaktioner med faseoverførselskatalysatorer. Sølvthiocyanat kan også bruges, udfældningen af uopløselige sølvhalogenider hjælper med at forenkle oparbejdningen. Behandling af isopropylbromid med natriumthiocyanat i en varm ethanolisk opløsning giver isopropylthiocyanat.
Opløselighed Opløseligt i vand (1250g/L), alkohol
og acetone.
Noter
Hygroskopisk, beskytter mod fugt og vand. Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-72-7
Molekylær formel CNNaS
Molekylvægt (g/mol) 81.07
MDL nummer MFCD00011123
InChI nøgle VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
IUPAC navn natrium; thiocyanat
SMIL [Na+].[S-]C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiocyanate
Smeltepunkt 287 °C
Tæthed 1.74
pH 6 til 8
Lugt Lugtfri
Mængde 1000 g
Beilstein 3594965
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Merck Index 14,9327
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (1250 g/L), alkohol og acetone.
Formel vægt 81.07
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium thiocyanate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium thiocyanate