Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumtetrathionatdihydrat
Artikelnummer. 15793487 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15793487 100 g 100g
15783487 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15793487 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461921000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13721-29-4 ∣ H4Na2O8S4 ∣ 306,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13721-29-4
Molekylær formel H4Na2O8S4
Molekylvægt (g/mol) 306.24
MDL nummer MFCD00150868
InChI nøgle HAEPBEMBOAIUPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium tetrathionate dihydrate, tetrathionic acid, disodium salt, dihydrate, tetrathionate sodium dihydrate, disodium tetrathionate dihydrate, sodium tetrathionate, dihydrate 6ci,7ci, disodium dihydrate tetrathionate, di dithioperoxo sulfuricacid, sodium salt, hydrate 1:2:2
PubChem CID 203055
IUPAC navn dinatriumdihydrat (sulfonatodisulfanyl)sulfonat
SMIL O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)SSS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetrathionate dihydrate
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 100 g
Emballage Glasflaske
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 30,6 g/L.
Formel vægt 306.27
Procent renhed 98%
Grad Ubedømt
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrathionic acid, disodium salt, dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrathionic acid, disodium salt, dihydrate