Få mere at vide
Natriumtetraphenylborat, ACS, 99,5% min
Artikelnummer. 11387898
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387898 2 g 2g
11397898 10 g 10g
11307908 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11387898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036430.04
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 143-66-8 | C24H20BNa | 342,22 g/mol
Natriumtetraphenylborat bruges som et udfældningsreagens for kalium, som et beskyttelsesmiddel til at beskytte aminosyrer. Det bruges til fremstilling af N-acylammoniumsalte. Det finder anvendelse som en phenyldonor i palladium-katalyserede krydskoblingsreaktioner til fremstilling af arylalkener og biarylforbindelser. Det bruges i uorganisk og organometallisk kemi på grund af dets opløselighed i ikke-polære opløsningsmidler. Ydermere er det involveret i isoleringen af komplekser med dinitrogenligander.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-66-8
Molekylær formel C24H20BNa
Molekylvægt (g/mol) 342.22
MDL nummer MFCD00011494
InChI nøgle HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetraphenylborate, tetraphenylboron sodium, sodium tetraphenylboron, kalignost, sodium tetraphenylborate 1-, kalibor, dotite kalibor, kariporu k, borate 1-, tetraphenyl-, sodium, sodium tetraphenylboride
PubChem CID 2723787
IUPAC navn natrium;tetraphenylboranuid
SMIL [Na+].C1=CC=C(C=C1)[B-](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetraphenylborate
Smeltepunkt >300 °C
Farve Hvid
pH 8
Lineær formel NaB(C6H5)4
Mængde 2 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3599783
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,8690
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og ethanol.
Formel vægt 342.23
Procent renhed ≤99.5%
Grad ACS
Fysisk form Pulver