Få mere at vide
Sodium tetraphenylborate, ACS, 99.5% min
Artikelnummer. 11307908
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11307908
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036430.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 143-66-8 | C24H20BNa | 342.22 g/mol
Natriumtetraphenylborat bruges som et udfældningsreagens for kalium, som et beskyttelsesmiddel til at beskytte aminosyrer. Det bruges til fremstilling af N-acylammoniumsalte. Det finder anvendelse som en phenyldonor i palladium-katalyserede krydskoblingsreaktioner til fremstilling af arylalkener og biarylforbindelser. Det bruges i uorganisk og organometallisk kemi på grund af dets opløselighed i ikke-polære opløsningsmidler. Ydermere er det involveret i isoleringen af komplekser med dinitrogenligander.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-66-8
Molekylær formel C24H20BNa
Molekylvægt (g/mol) 342.22
MDL nummer MFCD00011494
InChI nøgle HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetraphenylborate, tetraphenylboron sodium, sodium tetraphenylboron, kalignost, sodium tetraphenylborate 1-, kalibor, dotite kalibor, kariporu k, borate 1-, tetraphenyl-, sodium, sodium tetraphenylboride
PubChem CID 2723787
IUPAC navn natrium;tetraphenylboranuid
SMIL [Na+].C1=CC=C(C=C1)[B-](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetraphenylborate
Smeltepunkt >300°C
Farve Hvid
pH 8
Lineær formel NaB(C6H5)4
Mængde 50 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3599783
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,8690
Opløselighedsinformation Soluble in water and ethanol.
Formel vægt 342.23
Procent renhed ≤99.5%
Grad ACS
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraphenylborate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium tetraphenylborate