Få mere at vide
Natriumtetraphenylborat, 99%
Artikelnummer. 11484283
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484283 100 g 100g
11464283 5 g 5g
11474283 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11484283 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10909.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 143-66-8 | C24H20BNa | 342,22 g/mol
Natriumtetraphenylborat bruges som et udfældningsreagens for kalium og som et beskyttelsesmiddel til at beskytte aminosyrer. Det bruges til fremstilling af N-acylammoniumsalte. Det finder anvendelse som en phenyldonor i palladium-katalyserede krydskoblingsreaktioner til fremstilling af arylalkener og biarylforbindelser. Det bruges i uorganisk og organometallisk kemi på grund af dets opløselighed i ikke-polære opløsningsmidler. Ydermere er det involveret i isoleringen af komplekser med dinitrogenligander.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumtetraphenylborat bruges som et udfældningsreagens for kalium og som et beskyttelsesmiddel til at beskytte aminosyrer. Det bruges til fremstilling af N-acylammoniumsalte. Det finder anvendelse som en phenyldonor i palladium-katalyserede krydskoblingsreaktioner til fremstilling af arylalkener og biarylforbindelser. Det bruges i uorganisk og organometallisk kemi på grund af dets opløselighed i ikke-polære opløsningsmidler. Ydermere er det involveret i isoleringen af komplekser med dinitrogenligander.
Opløselighed Opløseligt i
vand og ethanol.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-66-8
Molekylær formel C24H20BNa
Molekylvægt (g/mol) 342.22
MDL nummer MFCD00011494
InChI nøgle HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetraphenylborate, tetraphenylboron sodium, sodium tetraphenylboron, kalignost, sodium tetraphenylborate 1-, kalibor, dotite kalibor, kariporu k, borate 1-, tetraphenyl-, sodium, sodium tetraphenylboride
PubChem CID 2723787
SMIL [Na+].C1=CC=C(C=C1)[B-](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Sodium tetraphenylborate
Smeltepunkt >300 °C
pH 8
Lineær formel NaB(C6H5)4
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3599783
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,8690
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og ethanol.
IUPAC navn natriumtetraphenylboranuid
Formel vægt 342.23
Procent renhed 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraphenylborate
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sicherheitshinweis
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tetraphenylborate
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.