Få mere at vide
Natriumtetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borat, TRC
Artikelnummer. 30413706
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30413706 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30413706 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS8088302.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
CAS 79060-88-1
Molekylær formel C32H12BF24Na
Mængde 2.5 g
Synonym tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-Borate(1-) sodium, 1,3-bis(trifluoromethyl)-Benzene boron complex, NaBARF, Sodium tetrakis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)borate(1-), Tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate sodium salt
InChI formel InChI=1S/C32H12BF24.Na/c34-25(35,36)13-1-14(26(37,38)39)6-21(5-13)33(22-7-15(27(40,41)42)2-16(8-22)28(43,44)45,23-9-17(29(46,47)48)3-18(10-23)30(49,50)51)24-11-19(31(52,53)54)4-20(12-24)32(55,56)57;/h1-12H;/q-1;+1
SMIL [B-](C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C3=CC(=CC(=C3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C4=CC(=CC(=C4)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[Na+]
IUPAC navn natrium; tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]boranuid
Molekylvægt (g/mol) 886.2
Formel vægt 886.0547