Få mere at vide
Sodium tetrafluoroborate, 97%
Artikelnummer. 11489000
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489000 2 kg 2kg
11469000 100 g 100g
11479000 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489000 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12393.A3
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13755-29-8 | BF4Na | 109.79 g/mol
Natriumtetrafluorborat bruges i flusmidler, metalbearbejdning og i pletteringskredsløb. Det bruges som udgangsmateriale til fremstilling af ioniske væsker samt bortrifluorid. Det fungerer som en effektiv katalysator for syntesen af 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-oner og thioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumtetrafluorborat bruges i flusmidler, metalbearbejdning og i pletteringskredsløb. Det bruges som udgangsmateriale til fremstilling af ioniske væsker samt bortrifluorid. Det fungerer som en effektiv katalysator for syntesen af 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-oner og thioner.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Noter
Hygroskopisk og fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13755-29-8
Molekylær formel BF4Na
Molekylvægt (g/mol) 109.79
MDL nummer MFCD00003515
InChI nøgle KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetrafluoroborate, sodium fluoborate, sodium fluoroborate, sodium borofluoride, sodium boron fluoride, apreton r, sodium boron tetrafluoride, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
PubChem CID 4343483
IUPAC navn natrium;tetrafluorborat
SMIL [Na+].F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 384°C (dec.)
Mængde 2 kg
Lineær formel NaBF4
Merck Index 14,8617
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 109.79
Procent renhed 97%
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.47