Få mere at vide
Sodium tetrafluoroborate, 97+%, extra pure
Artikelnummer. p-42447 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
Artikelnummer. 10457940
Brand: Thermo Scientific Acros 192120250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13755-29-8 | BF4Na | 109.79 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13755-29-8
Molekylær formel BF4Na
Molekylvægt (g/mol) 109.79
MDL nummer MFCD00003515
InChI nøgle KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetrafluoroborate, sodium fluoborate, sodium fluoroborate, sodium borofluoride, sodium boron fluoride, apreton r, sodium boron tetrafluoride, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
PubChem CID 4343483
SMIL [Na+].F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 384°C
Navn note 98%
Farve Brun til hvid
Fysisk form Pulver, nåle eller krystaller
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 97+%
Lineær formel NaBF4
Merck Index 15, 8753
Opløselighedsinformation Solubility in water: 973g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol
IUPAC navn natriumtetrafluorboranid
Formel vægt 109.79
Procent renhed ≥97%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske
Tæthed 2.47
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium tetrafluoroborate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.