Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium tetrafluoroborate |
| Smeltepunkt | 384°C |
| Navn note | 98% |
| Farve | Brun til hvid |
| Fysisk form | Pulver, nåle eller krystaller |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 97+% |
| Lineær formel | NaBF4 |
| Merck Index | 15, 8753 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 973g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium tetrafluoroborate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.