Få mere at vide
Sodium tetrafluoroborate, 97+%, extra pure
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium tetrafluoroborate |
| Smeltepunkt | 384°C |
| Navn note | 98% |
| Farve | Brun til hvid |
| Fysisk form | Pulver, nåle eller krystaller |
| Mængde | 2.5 kg |
| Analyseprocentområde | 97+% |
| Lineær formel | NaBF4 |
| Merck Index | 15, 8753 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 973g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium tetrafluoroborate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.