Få mere at vide
Sodium tetrafluoroborate, 97+%, extra pure
Artikelnummer. 10062610 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10062610 500 g Plastflaske 500g
10457940 25 g Plastflaske 25g
10165103 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10062610 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 192125000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13755-29-8 | BF4Na | 109.79 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13755-29-8
Molekylær formel BF4Na
Molekylvægt (g/mol) 109.79
MDL nummer MFCD00003515
InChI nøgle KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetrafluoroborate, sodium fluoborate, sodium fluoroborate, sodium borofluoride, sodium boron fluoride, apreton r, sodium boron tetrafluoride, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
PubChem CID 4343483
SMIL [Na+].F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 384°C
Navn note 98%
Farve Brun til hvid
Fysisk form Pulver, nåle eller krystaller
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 97+%
Lineær formel NaBF4
Merck Index 15, 8753
Opløselighedsinformation Solubility in water: 973g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol
IUPAC navn natrium;tetrafluorborat
Formel vægt 109.79
Procent renhed ≥97%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske
Tæthed 2.47
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetrafluoroborate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.