Få mere at vide
Natriumtetrafluorborat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337287
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337287 500 g 500g
11327287 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011562.36
Request Bulk or Custom Format
Fluoreringsmiddel
FluoreringsmiddelNatriumtetrafluorborat anvendes i flusmidler, metalbearbejdning og i pletteringskredsløb. Det bruges som udgangsmateriale til fremstilling af ioniske væsker samt bortrifluorid. Det fungerer som en effektiv katalysator for syntesen af 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-oner og thioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13755-29-8
Molekylær formel BF4Na
Molekylvægt (g/mol) 109.79
MDL nummer MFCD00003515
InChI nøgle KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetrafluoroborate, sodium fluoborate, sodium fluoroborate, sodium borofluoride, sodium boron fluoride, apreton r, sodium boron tetrafluoride, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
PubChem CID 4343483
IUPAC navn natrium;tetrafluorborat
SMIL [Na+].F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 384°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Granular/Lump
Mængde 500 g
Lineær formel NaBF4
Merck Index 14,8617
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 109.79
Procent renhed 95%
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.47 g/mL