Få mere at vide
Natriumtetraethylborat, 98%
Artikelnummer. 11389389
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11389389 1 g 1g
11379389 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389389 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089137.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
CAS: 15523-24-7 | C8H20BNa | 150,048 g/mol
Natriumtetraethylborat bruges som et derivateringsmiddel til detektion af organotin-, bly- og kviksølvforbindelser ved brug af gaskromatografi kombineret med forskellige følsomme og selektive detektionsmetoder, såsom atomabsorptionsspektrometri (AAS), atomemissionsspektrometri (AES pulserende-flamme-fotometrisk detektion) (PFPD) og massespektrometri (MS). Det bruges også som alkyleringsmiddel.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15523-24-7
Molekylær formel C8H20BNa
Molekylvægt (g/mol) 150.048
MDL nummer MFCD00061547
InChI nøgle SZSBMTRYJRHYNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetraethylborate, sodium tetraethylboranuide, borate 1-,tetraethyl-, sodium 1:1, sodium tetraethylborate 1-, et4bna, sodiotetraethylboron v, borate 1-, tetraethyl-, sodium, sodium tetraethylborate 1g
PubChem CID 23681030
IUPAC navn natrium; tetraethylboranuide
SMIL [B-](CC)(CC)(CC)CC.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetraethylborate
Smeltepunkt (nedbrydning)
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel NaB(C2H5)4
Mængde 1 g
FN nummer UN3393
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Opløses i vand ved nedbrydning
Formel vægt 150.05
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk
Vis mere Vis mindre
Kun brug af forskning i RUO –