Få mere at vide
Natriumtetraethylborat, 98%
Beskrivelse
Natriumtetraethylborat bruges som et derivateringsmiddel til detektion af organotin-, bly- og kviksølvforbindelser ved brug af gaskromatografi kombineret med forskellige følsomme og selektive detektionsmetoder, såsom atomabsorptionsspektrometri (AAS), atomemissionsspektrometri (AES pulserende-flamme-fotometrisk detektion) (PFPD) og massespektrometri (MS). Det bruges også som alkyleringsmiddel.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium tetraethylborate |
| Smeltepunkt | (nedbrydning) |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lineær formel | NaB(C2H5)4 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3393 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Opløselighedsinformation | Opløses i vand ved nedbrydning |
| Formel vægt | 150.05 |
| Vis mere |
Kun brug af forskning i RUO –