Få mere at vide
Sodium tetraethylborate, 97%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10476131 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10476131 1 g Glasflaske 1g
10679293 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10476131 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 363880010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.00 DKK
    828.37 DKK / 1g
    Spare 26.63 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 15523-24-7 | Molecular Formula: C8H20BNa | Molecular Weight: 150.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15523-24-7
Molekylær formel C8H20BNa
Molekylvægt (g/mol) 150.04
MDL nummer MFCD00061547
InChI nøgle SZSBMTRYJRHYNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetraethylborate, sodium tetraethylboranuide, borate 1-,tetraethyl-, sodium 1:1, sodium tetraethylborate 1-, et4bna, sodiotetraethylboron v, borate 1-, tetraethyl-, sodium, sodium tetraethylborate 1g
PubChem CID 23681030
IUPAC navn natrium;tetraethylboranuid
SMIL [B-](CC)(CC)(CC)CC.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetraethylborate
Smeltepunkt 140,0 °C til 142,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
Formel vægt 150.04
Procent renhed 97%
Grad Ren
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraethylborate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Pyrofort fast stof Kategori 1
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
Sikkerhedssætning
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P335-Børst løse partikler bort fra huden.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P422-Indholdet skal opbevares under .