Få mere at vide
Natriumtetracyanoplatinat(II)hydrat, Premion™ , 99,95 % (metalbasis), Pt 48,4 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393988
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393988 1 g 1g
11303998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040400.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 699012-94-7
Molekylær formel C4N4Na2Pt
Molekylvægt (g/mol) 345.13
MDL nummer MFCD00798527
InChI nøgle WOIFBVMIVVRIIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym disodium tetracyanoplatinumdiuide hydrate, sodium tetracyanoplatinate ii hydrate, premion
PubChem CID 16217382
IUPAC navn dinatriumtetracyanoplatinumbis(ylium)
SMIL [Na+].[Na+].N#C[Pt++](C#N)(C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetracyanoplatinate(II) hydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Formel vægt 345.14 (Anhydrous)
Procent renhed 99.95%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 48.4% min.