Få mere at vide
Natriumtetrachlorplatinat(II)hydrat, Premion™ , 99,95 % (metalbasis), Pt 42,4 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316548
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11316548 1 g 1g
11306548 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012168.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 207683-21-4 | Cl4Na2Pt | 382.87 g/mol
Natriumtetrachlorplatinat(II)hydrat anvendes som kemiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207683-21-4
Molekylær formel Cl4Na2Pt
Molekylvægt (g/mol) 382.87
MDL nummer MFCD00150188
InChI nøgle DOAIHRYZKUCMDX-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium tetrachloroplatinate ii hydrate, disodium tetrachloroplatinate 2-hydrate, sodium tetrachloroplatinate 2--water 2/1/1
PubChem CID 56846332
IUPAC navn dinatrium;tetrachlorplatin(2-);hydrat
SMIL [Na+].[Na+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt--]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetrachloroplatinate(II) hydrate
Smeltepunkt 100°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 382.88 (Anhydrous)
Procent renhed 99.95%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 42.4% min.